Learn More
Varilla de agitación de vidrio borosilicatado con doble extremo MBL™
Código de producto. 12958934
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12958934
Marca: MBL SRF384
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Minimice los arañazos y aumente la seguridad con estas varillas de agitación de vidrio. Las varillas de agitación de vidrio de borosilicato con doble extremo MBL™ son ideales para una amplia gama de aplicaciones de agitación.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Con el fondo redondeado y extremos de paleta
  • El fondo es útil para aplastar polvo y sólidos agrupados
  • El extremo en paleta ayuda a mover el sedimento cuando se agita
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones generales de agitación
Incluye Fondo redondeado y extremos de paleta
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 10/Paq.