Learn More
Pipetas de cristal MBL™ graduadas de clase AS tipo 1
Pipetee con precisión. Las pipetas de vidrio sodocálcico de tipo 1 MBL™ clase AS tienen graduaciones en tinción ámbar permanente. Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior de la pipeta.
Marca: MBL PRA774AS
11.86 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21936" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cumple con ISO 835.
- Calibradas para administración desde cero en la parte superior hasta cualquier línea de graduación hasta el hombro
- Graduaciones en coloración ámbar permanente que resiste el lavado agresivos soluciones
- Cada pipeta se calibra para administrar con un tiempo de espera de + 5s
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Sí | |
Vidrio sodocálcico | |
0,05 mL | |
±0,03 ml | |
5 ml |
ISO 835 | |
Sí | |
2/paq. | |
Rojo | |
Pipeta |