Learn More
Pipetas de cristal MBL™ graduadas de clase AS tipo 2
Pipetee con precisión. La pipeta de vidrio sodocálcico de clase AS y tipo 2 MBL™ tiene graduaciones en tinción ámbar permanente.
Marca: MBL PRA810AS
10.08 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21936" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
- Cumple con ISO 835.
- Calibradas para administrar desde cualquier línea graduación hasta cero en el chorro
- Graduaciones en coloración ámbar permanente que resiste el lavado agresivos soluciones
- Cada pipeta se calibra para 'administrar' con un tiempo de espera de + 5s
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
Especificaciones
Sí | |
Vidrio sodocálcico | |
0,01 mL | |
1 ml |
DIN EN ISO 835:2007 | |
Sí | |
±0,007 ml | |
Pipeta |