Learn More
Pipetas de cristal MBL™ graduadas de clase AS tipo 2
Pipetee con precisión. La pipeta de vidrio sodocálcico de clase AS y tipo 2 MBL™ tiene graduaciones en tinción ámbar permanente.
11.05€ - 26.15€
Especificaciones
Calibrado | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 835:2007 |
Material | Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Tipo | Pipeta |
Código de producto | Marca | Graduaciones | Tolerancia | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Graduaciones | Tolerancia | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11339663
|
MBL
PRA816AS |
0,1 ml | ±0,05 ml | 10 ml |
13.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11349663
|
MBL
PRA818AS |
0,1 ml | ±0,1 ml | 25 ml |
26.15€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11329663
|
MBL
PRA814AS |
0,05 mL | ±0,03 ml | 5 ml |
12.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11309663
|
MBL
PRA810AS |
0,01 mL | ±0,007 ml | 1 ml |
11.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11319663
|
MBL
PRA812AS |
0,02 mL | ±0,01 ml | 2 ml |
12.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Cumplen con ISO 835
- Calibradas para administración desde cualquier línea de graduación hasta cero en el chorro
- Graduaciones en tinta ámbar permanente que resiste soluciones de lavado agresivas
- Cada pipeta se calibra para administrar con un tiempo de espera de + 5 s
- Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para ofrecer resistencia adicional y para garantizar unos tiempos de flujo de salida correctos
Especificaciones
Sí | |
Vidrio sodocálcico | |
Pipeta |
DIN EN ISO 835:2007 | |
Sí |