Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación
Código de producto. p-8002357
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Exactitud:
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 12424701
Marca: MBL PRA756ASWC
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para proporcionar resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos. Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación incluyen marcas en coloración ámbar permanente que se fusionan en el vidrio para garantizar resistencia ante soluciones de limpieza agresivas.
Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para proporcionar resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos.Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación incluyen marcas en tinción ámbar permanente que se fusionan en el vidrio para garantizar resistencia ante soluciones de limpieza agresivas.
  • Cumple con ISO 648 y DIN 12691
  • Calibrado para administración con tiempo de espera de +5s
  • Cada pipeta está codificada con un número de serie individual
  • Se suministra con certificado de calibración que permite la trazabilidad según las normas nacionales
  • Marcas en coloración ámbar permanente que se funde en el vidrio para garantizar la máxima resistencia a soluciones de lavado agresivas
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,08 ml
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad ISO 648, DIN 12691 y certificado de calibración
Clase AS
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Cantidad 2/Paq.
Tolerancia ±0,08 ml
Color Amarillo
Volumen (métrico) 100 ml
Tipo Pipeta con perilla