Learn More
Pipetas de vidrio de clase B de una marca MBL™
Código de producto. p-8002358
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,1 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Volumen (métrico) Tolerancia Color unitSize
12510026 100 ml ±0,15 ml Amarillo paquete de 2
12580036 10 ml ±0,04 ml Rojo 5 PCS
12653032 1 ml ±0,015 ml Azul 5 PCS
12673032 20 ml ±0,06 ml Amarillo 5 PCS
12633072 25 ml ±0,06 ml Azul 5 PCS
12560036 2 ml ±0,02 ml Naranja paquete de 5
12570036 5 ml ±0,03 ml Blanco paquete de 5
12693032 50 ml ±0,1 ml Rojo paquete de 5
12663032 15 ml ±0,06 ml Verde paquete de 5
9 options
Código de producto. 12510026
Marca: MBL PRA716B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para reducir las roturas y cumplen con ISO 648 y DIN 12690. Las pipetas de vidrio de clase B marca Uno MBL™ incluyen marcas en tinción ámbar permanente que se difunde por la superficie del vidrio para ofrecer mayor resistencia química. Calibradas para administración.
  • Cumple con ISO 648 y DIN 12690
  • Calibrado para el suministro
  • Fabricado con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para reducir roturas
  • Marcas en tinción ámbar permanente que se difunde por la superficie del vidrio para ofrecer mayor resistencia química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad ISO 648, DIN 12690
Clase B
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Cantidad 2/Paq.
Tolerancia ±0,15 ml
Color Amarillo
Volumen (métrico) 100 ml
Tipo Pipeta con perilla