Learn More
Bureta de clase B modular con llave de paso de PTFE MBL™
Código de producto. p-8002333
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12441567
Marca: MBL BRB264P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado de vidrio de borosilicato y con un embudo superior para facilitar y asegurar el llenado
  • Conforme a ISO 385
  • Con un embudo superior para facilitar y asegurar el llenado
  • Llave de paso de PTFE para un rendimiento sin grasa
  • Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
  • Diseño modular con tubo de bureta desmontable, llave de paso y chorro para una fácil sustitución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Báscula Azul
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta volumétrica
Certificaciones/conformidad ISO 385