Learn More
MBL™ Glass Graduated Cylinder with Polyethylene Stopper
Manufactured from borosilicate glass
Marca: MBL CRC314
1049.75 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con ISO 4788.
- Se suministra con tapón de polietileno
- Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Pie hexagonal estable
Especificaciones
Hexagonal | |
Redondo | |
±10 ml | |
DIN 12685, ISO 4788 | |
1000 ml | |
Tapón de polipropileno | |
45/40 | |
Tapón | |
10 ml |
Azul | |
Probeta graduada | |
Vidrio de borosilicato | |
Clase B | |
505 mm | |
Esmalte azul | |
Polipropileno | |
Polietileno |