Learn More
Probeta graduada de vidrio MBL Volumetrics™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. Las probetas graduadas de vidrio MBL Volumetrics™ son una opción fiable para la medición de líquidos y soluciones en el laboratorio.
Características
- Graduaciones en esmalte azul fáciles de leer
- Pie hexagonal estable
- Cumple con ISO 4788.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Probeta graduada |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para medición de líquidos y soluciones en el laboratorio |
| Mostrar más |