Learn More
Probeta graduada de vidrio MBL Volumetrics™
Código de producto. 11965406
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11965406 50 ml 1 ml 2 PCS
11975406 100 ml 1 ml 2 PCS
11945406 10 ml 0,2 ml 2 PCS
11328064 2000 ml 20 ml cada uno
11985406 250 ml 2 ml 2 PCS
11990895 1000 ml 10 ml 2 PCS
11955406 25 ml 0,5 ml 2 PCS
11921473 500 ml 5 ml paquete de 2
11348054 5 ml 0,1 ml paquete de 2
9 options
Código de producto. 11965406
Marca: MBL CRC206
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. Las probetas graduadas de vidrio MBL Volumetrics™ son una opción fiable para la medición de líquidos y soluciones en el laboratorio.
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. Las probetas graduadas de vidrio MBL Volumetrics™ son una opción fiable para la medición de líquidos y soluciones en el laboratorio.
Características
  • Graduaciones en esmalte azul fáciles de leer
  • Pie hexagonal estable
  • Cumple con ISO 4788.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo Probeta graduada
Tolerancia ±1 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Para medición de líquidos y soluciones en el laboratorio
Altura (métrico) 200 mm
Báscula Esmalte azul
Graduaciones 1 ml