Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de acilación MBTFA
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Aminas primarias y secundarias de trifluoroacilo, grupos de hidróxilo y tiol y carbohidratos con el reactivo de acilación Thermo Scientific™ MBTFA. El principal residuo, N-metil-trifluoroacetamida, es estable, volátil y no presenta problemas en procesos cromatográficos posteriores. MBTFA produce derivados muy volátiles de carbohidratos y se puede utilizar para acilar selectivamente aminas en presencia de grupos de hidróxilos y carboxilos que se han protegido mediante sililación.
- Reacciona bajo condiciones no ácidas
- El residuo principal de la reacción de derivatización es N-metil-trifluoroacetamida, que es estable, volátil y no presenta problemas en procesos cromatográficos posteriores
- Produce derivados de carbohidratos muy volátiles
- Puede utilizarse para acilar selectivamente aminas en presencia de grupos hidroxilos y carboxilos que se han protegido mediante sililación
Specifications
Specifications
| Para utilizar con | GC |
| Riesgos | Corrosivo, inflamable |
| Almacenamiento | -20°C |
| Cantidad | 10 ampollas de 1 mL |
| Componentes estándar | N-metil-bis(trifluoroacetamida) |
| Concentración estándar | Del 98 al 100% |
| Descripción del artículo | 10 ampollas de 1 mL |
Safety and Handling
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.