Learn More
Bibby Scientific™ Controlador de calefacción de 1 toma MC227
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12,5mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 12,5mm |
| Fondo (métrico) | 115 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 115 x 120 x 80 mm |
| Altura (métrico) | 80 mm |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 2300 W |
| Modelo | MC227 |
| Detalles de la fuente de alimentación | 1 W |
| Vataje | 2300 W |
| Peso (métrico) | 0.82Kg |
| Mostrar más |