Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para mCP
Click to view available options
Descripción:
Agar selectivo para mCP
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Aísle Clostridium perfringens en agua con agar selectivo mCP Thermo Scientific™ e identifique el crecimiento característico de colonias amarillas opacas. La mayoría de las otras especies de Clostridium aparecerán como colonias moradas, debido a la falta de fermentación de la sacarosa, o como colonias azules/verdes donde el organismo todavía está escindiendo el indoxil β-D glucósido y también fermentando la sacarosa.
En el medio mCP, la falta de actividad de la b-D-glucosidasa (una enzima implicada en la fermentación de la celobiosa), la fermentación de la sacarosa y la producción de fosfatasa ácida se utilizan para diferenciar las presuntas colonias de Clostridium perfringens de otras especies de Clostridium. La falta de actividad de la β-D glucosidasa significa que la Clostridium perfringens no escinde el cromógeno, indoxil β-D glucósido, en el medio. Además, a medida que los organismos fermentan la sacarosa en el medio, reduciendo el pH, el púrpura de bromocresol cambia de morado a amarillo. Esto da como resultado colonias de Clostridium perfringens de un color amarillo opaco característico. La mayoría de las otras especies de Clostridium aparecerán como colonias moradas, debido a la falta de fermentación de la sacarosa, o colonias azules/verdes donde el organismo todavía está escindiendo el indoxil b-D glucósido y también fermentando la sacarosa.
Puede analizarse la actividad de la fosfatasa ácida de las colonias de Clostridium perfringens presuntamente positivas por exposición al vapor de hidróxido de amonio durante 20 a 30 segundos. Las colonias de Clostridium perfringens se vuelven de color rosa o rojo, ya que el difosfato de fenolftaleína se escinde mediante fosfatasa ácida. No se observa ningún cambio de color en colonias de organismos que no poseen fosfatasa ácida. Es importante que se realice esta prueba adicional, ya que hay un número muy pequeño de clostridios no perfringens que producen colonias amarillas; sin embargo, estas colonias permanecerán amarillas después de la exposición al hidróxido de amonio, ya que son ácidos fosfatasa-negativos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Puede analizarse la actividad de la fosfatasa ácida de las colonias de Clostridium perfringens presuntamente positivas por exposición al vapor de hidróxido de amonio durante 20 a 30 segundos. Las colonias de Clostridium perfringens se vuelven de color rosa o rojo, ya que el difosfato de fenolftaleína se escinde mediante fosfatasa ácida. No se observa ningún cambio de color en colonias de organismos que no poseen fosfatasa ácida. Es importante que se realice esta prueba adicional, ya que hay un número muy pequeño de clostridios no perfringens que producen colonias amarillas; sin embargo, estas colonias permanecerán amarillas después de la exposición al hidróxido de amonio, ya que son ácidos fosfatasa-negativos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Probado de acuerdo con CEN ISO/TS 11133-2. |
| Color | Lila azul, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Agar selectivo para mCP |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 17 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |