Learn More
Lovibond™ Fotómetro 2 en 1 MD 100: Cloro y pH
Código de producto. 15267529
Click to view available options
Tipo:
Fotómetro 2 en 1 MD 100: Cloro y pH (comprimidos)
Fotómetro 2 en 1 MD 100: Cloro y pH (polvo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15267529
Marca: Lovibond™ 278020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, comprimidos de DPD n.º 1 (paquete de 100), comprimidos de DPD n.º 3 (paquete de 100), comprimidos de rojo de fenol (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
Las opciones de calibración y ajuste basado en software implican que el MD 100 también es adecuado como instrumento de prueba. Las pruebas se llevan a cabo utilizando reactivos en comprimidos Lovibond con estabilidad a largo plazo y una vida útil mínima garantizada de cinco o 10 años, reactivos en polvo VARIO o reactivos líquidos.
  • Impermeable (como se define en IP68, 1 hora a 0,1 m)
  • Apagado automático
  • Modo de calibración de fecha y reloj en tiempo real
  • Pantalla LCD retroiluminada (al pulsar una tecla)
  • Calibración de fábrica y calibración del usuario; es posible restablecer la calibración de fábrica
  • Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
  • Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba
Comprimidos de reactivos
Cada comprimido está sellado herméticamente dentro de un bolsillo individual de papel de aluminio, que lo protege contra las condiciones ambientales más exigentes. Este envasado mantiene cada comprimido en perfecto estado, hasta el momento en el que lo necesita el usuario.
Especificaciones
  • Fuente de luz: LED, filtro de interferencia (IF) y fotosensor en cámara celular transparente
  • Precisión de longitud de onda: ± 1 nm
  • Exactitud fotométrica: 3 % FS (T = de 20 °C a 25 °C)
  • Resolución fotométrica: 0,01 A
  • Temperatura: De 5 °C a 40 °C
  • Humedad relativa: Del 30 al 90 % (sin condensación)
  • Fuente de alimentación: 4 pilas AAA
  • Tiempo de funcionamiento: aprox. 17 horas o 5000 mediciones de prueba en modo continuo cuando la retroiluminación de la pantalla está apagada
  • Dimensiones (An x P x Al): 15,5 x 7,5 x 3,5cm
  • Peso: unidad básica de aprox 260 g
Intervalo de medición
  • Los modelos con n.º N.º 15267529 (comprimidos): cloro: De 0,01 a 6,0 mg/l de Cl2/de 0,1 a 10 mg/l de Cl2
    • pH: Desde 6,5 hasta 8,4
  • Los modelos con n.º N.º 15267529 (polvo): cloro: De 0,02 a 2,0 mg/l de Cl2/de 0,1 a 8 mg/l de Cl2
    • pH: Desde 6,5 hasta 8,4
Nota
Las especificaciones para cada tipo de comprimido, así como un Certificado de análisis para cada lote, están disponibles en el área de descarga de www.lovibond.com.
Especificaciones
Tipo Fotómetro 2 en 1 MD 100: Cloro y pH (comprimidos)
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Exactitud 3 % FS
Altura (métrico) 3,5 cm
Incluye Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, comprimidos de DPD n.º 1 (paquete de 100), comprimidos de DPD n.º 3 (paquete de 100), comprimidos de rojo de fenol (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Longitud (métrico) 15,5 cm
Memoria Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
Fuente de luz LED
temp Cloro: De 0,01 a 6,0 mg/l de Cl2; de 0,1 a 10 mg/l de Cl2; pH: Desde 6,5 hasta 8,4
Resolución 0,01 A
Peso (métrico) 260 g
Anchura (métrico) 7,5 cm