Learn More
Lovibond™ Fotómetro de un solo parámetro MD 100: Aluminio
Descripción
Includes
Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, juego de polvo Vario, 100 pruebas (1 paquete), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Las opciones de calibración y ajuste basado en software implican que el MD 100 también es adecuado como instrumento de prueba. Las pruebas se llevan a cabo utilizando reactivos en comprimidos Lovibond con estabilidad a largo plazo y una vida útil mínima garantizada de cinco o 10 años, reactivos en polvo VARIO o reactivos líquidos.
Características
- Impermeable (como se define en IP68, 1 hora a 0,1 m)
- Apagado automático
- Modo de calibración de fecha y reloj en tiempo real
- Pantalla LCD retroiluminada (al pulsar una tecla)
- Calibración de fábrica y calibración del usuario; es posible restablecer la calibración de fábrica
- Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
- Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba
Comprimidos de reactivos
Cada comprimido está sellado herméticamente dentro de un bolsillo individual de papel de aluminio, que lo protege contra las condiciones ambientales más exigentes. Este envasado mantiene cada comprimido en perfecto estado, hasta el momento en el que lo necesita el usuario.
Especificaciones
- Fuente de luz: LED, filtro de interferencia (IF) y fotosensor en cámara celular transparente
- Precisión de longitud de onda: ± 1 nm
- Exactitud fotométrica: 3 % FS (T = de 20 °C a 25 °C)
- Resolución fotométrica: 0,01 A
- Temperatura: De 5 °C a 40 °C
- Humedad relativa: Del 30 al 90 % (sin condensación)
- Fuente de alimentación: 4 pilas AAA
- Tiempo de funcionamiento: aprox. 17 horas o 5000 mediciones de prueba en modo continuo cuando la retroiluminación de la pantalla está apagada
- Dimensiones (An x P x Al): 15,5 x 7,5 x 3,5cm (6,1 x 3 x 1,5 in)
- Peso: unidad básica de aprox 260 g
Nota
Las especificaciones para cada tipo de comprimido, así como un Certificado de análisis para cada lote, están disponibles en el área de descarga de www.lovibond.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Fotómetro MD 100: Aluminio (polvo) |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Exactitud | 3 % FS |
| Altura (métrico) | 3,5 cm |
| Incluye | Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, juego de polvo Vario, 100 pruebas (1 paquete), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones |
| Longitud (métrico) | 15,5 cm |
| Memoria | Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos |
| Fuente de luz | LED |
| temp | De 0,01 a 0,25 mg/l de Al |
| Resolución | 0,01 A |
| Mostrar más |