Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico MD 4C NT +AK +EK
Este sistema de vacío químico tiene una amplia gama de aplicaciones como evacuación, evaporación y bombeo de gases y vapores en laboratorios químicos, biológicos y farmacéuticos.
Marca: VACUUBRAND™ 22613972
6774.28 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal para requisitos de vacío elevado con disolventes de alta ebullición
- Las aplicaciones típicas son evaporadores giratorios y estufas de secado
- El separador en la entrada (AK), fabricado con vidrio con un revestimiento protector, retiene partículas y líquidos
- El condensador de vapor de residuos en la salida (EK) permite una recuperación de disolventes cercana a 100 %, un reciclado eficaz y una protección medioambiental activa
- Excelente resistencia química y tolerancia superior al vapor
- Rendimiento excepcionalmente alto incluso con niveles de vacío bajos
- Excelente vacío máximo incluso con lastre de gas
- Silencioso y de muy baja vibración
Información de órdenes
Incluye
Especificaciones
1,1 torr (sin lastre de gas), 2,3 torr (con lastre de gas) | |
Manual | |
Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, certificación NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 | |
325 x 243 x 198 mm | |
MD 4C NT +AK +EK | |
De -10 °C a +60 °C | |
40 °C | |
2/2,2 CFM | |
401,32 mm | |
243,84 mm | |
IP40 | |
Resistente a sustancias químicas | |
Productos químicos | |
3 | |
230 V |
0,34 CV | |
De 150 a 1800 rpm | |
230 V, 50/60 Hz | |
Fluoroplástico (caja) | |
45 dB(A) | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
325,12 mm | |
Bomba de diafragma | |
4 | |
50 °F | |
Sin aceite | |
16 psi |