Learn More
Lovibond™ Kit de fotómetro MD100 3 en 1
El kit de fotómetro MD100 3-en-1 para reactivos líquidos para cloro de 0,02-4,0 mg/l, pH 6,5-8,4 y alcalinidad total 5-200 con comprimidos incluye 3 viales de reactivos y maletín de transporte
Marca: Lovibond™ 278065
Descripción
El fotómetro de piscina Lovibond™ MD 100 3in1 es un instrumento multiparamétrico que permite una medición rápida y sencilla de la calidad del agua de la piscina. Compruebe fácilmente el cloro, el pH y la alcalinidad total con una combinación de reactivos en comprimidos y líquidos. Ideal para realizar pruebas junto a la piscina, el MD 100 está listo para su uso con todos los reactivos y accesorios necesarios para las pruebas.
El MD 100 tiene varias funciones clave que lo hacen el favorito de los usuarios.
Diseño resistente al agua
El diseño IP 68 de este instrumento garantiza que el MD 100 permanezca hermético hasta 1 hora a 0,1 metros.
No se preocupe por dejar caer el instrumento en el agua, ya que flota.
Resultados exactos y reproducibles
El sistema óptico del MD 100 utiliza LED y filtros de interferencias
que le proporcionan rápidamente resultados en los que puede confiar.
Modo de calibración del usuario
Es posible realizar una calibración de un punto.
Además, todos los instrumentos MD 100 tienen la capacidad de mostrar lecturas directamente en unidades ABS o %T.
Función de puesta a cero una vez
No pierda el tiempo esperando a que el instrumento vuelva a cero después de cada prueba.
Al probar una nueva muestra, ponga a cero el instrumento una vez y todas las pruebas posteriores de dicha muestra no requerirán que vuelva a poner a cero el instrumento.
Almacenamiento automático de datos con capacidades de transferencia
El MD 100 almacena automáticamente las últimas 16 lecturas con sello de fecha y hora.
Estos resultados se pueden transferir a una hoja de cálculo mediante el accesorio iRiM.
Diseño ergonómico
Tanto si utiliza el MD 100 en el campo como en el laboratorio, el diseño del instrumento facilita la manipulación y visualización de la pantalla.
Si está utilizando el instrumento en el laboratorio, los pies de caucho de la parte inferior de la carcasa eliminan la necesidad de un funcionamiento a dos manos o de perseguir el instrumento alrededor de la mesa de trabajo.
Programado de fábrica
Todos los instrumentos MD 100 se suministran listos para su uso con hasta 14 curvas de calibración.
Todo lo que necesita hacer es seleccionar la prueba que necesita, preparar su muestra y probar
Sistema de menús por desplazamiento
La sencilla interfaz le permite alcanzar rápidamente la prueba que necesita.
Cuando el instrumento está encendido, se mostrará automáticamente la última prueba utilizada.
Garantía de dos años
Especificaciones
fotómetro | |
LCD | |
Sol. ac. de medición de cloro, alcalinidad y pH 6,1 ± 0,2 N |