Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bombas de vacío con diafragma químico MD1C sin aceite
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10045821
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Caudal:
23 l/min
Requisitos eléctricos:
230 V 50/60 Hz
Amperaje:
0,8 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Caudal Requisitos eléctricos Amperaje unitSize
10045821 CEE 23 l/min 230 V 50/60 Hz 0,8 A cada uno
1 options
Código de producto. 10045821
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20696600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente elección para la evaporación rotativa y otras aplicaciones de laboratorio
Apta para rotavapores de sobremesa y lo bastante potente para ofrecer resultados excelentes con disolventes de punto de ebullición alto.
  • Mantenimiento extremadamente bajo, sin cambios de aceite ni vapor de aceite
  • Vacío máximo de 1,5 Torr; capacidad de aire libre 25 litros por minuto
  • Resistencia a la corrosión
  • Con un lastre de gas integrado para proporcionar un rendimiento uniforme de la bomba con vapores condensados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1.5 Torr (2 mbar)
Caballos de fuerza 0,08 hp
Peso con embalaje (imperial) 18.96 lb.
Peso con embalaje (métrico) 8.6 kg
Amperaje 0,8 A
Incluye Motor monofásico, interruptor de encendido/apagado, cable con tapón, manual de funcionamiento
Velocidad motor De 1500 a 1800
Certificaciones/conformidad CE
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 338 x 142 x 223 mm
Material Carcasa de PTFE, cabezal de bomba de ETFE, diafragma de PTFE, tubos de PTFE, válvula de FFKM
Modelo MD 1C
Nivel de ruido 41 dBA
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 15,2 lb
Peso (métrico) 6,9 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 23 l/min
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 6,8 in
Altura global (métrico) 17,5 cm
Longitud global (imperial) 12,4 in
Longitud global (métrico) 31,6 cm
Anchura total (imperial) 5,62 in
Anchura global (métrico) 14.2 cm
Tipo de bomba Chemistry Diaphragm Pump
Clasificación de carcasa IP42
N. º de cabezales de bomba 4
Temperatura mín. (imperial) 50°F
N.º de etapas 3
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V