Learn More
Lovibond™ Kit de fotómetro MD200 3-in-1 para pH, cloro y alcalinidad M con reactivos en comprimidos
Incluye reactivos en comprimidos, 3 viales redondos con tapas, maletín de transporte, pilas y manual de instrucciones
Marca: Lovibond™ 2889002
Detalles adicionales : Peso : 1.26800kg
Descripción
Versátil, compacto y: El fotómetro de sobremesa MD 200 combina filtros de interferencia de alta calidad con LED estables a largo plazo como fuentes de luz en una óptica de alta precisión. El resultado: medidas precisas en todo momento, independientemente de dónde lo utilice.
Uso versátil
El fotómetro MD 200 se puede utilizar en casi todas las áreas de análisis de agua.
Preciso y con poco mantenimiento
La óptica de alta precisión, además de los LED estables a largo plazo como fuentes de luz también y ofrecer filtros de interferencia de alta calidad, también garantiza resultados de medición precisos y reproducibles. Además, estos componentes hacen que el fotómetro necesite poco mantenimiento.
Fácil uso
Los dispositivos impresionan por su facilidad de uso, diseño ergonómico y dimensiones compactas, lo que hace su manipulación fácil y segura.
Reactivos
Utilice comprimidos de reactivos Lovibond™ estables a largo plazo (de 5 a 10 años de duración mínima garantizada) o reactivos líquidos Lovibond™.
Especificaciones
fotómetro | |
LCD | |
Sol. ac. de medición de pH, cloro y alcalinidad M 6,1 ± 0,2 N |