Learn More
Invitrogen™ MDA5 Monoclonal Antibody (K49007_11D6), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
538.00€ - 900.00€
Especificaciones
| Antígeno | MDA5 |
|---|---|
| Clon | K49007_11D6 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30205204
|
Invitrogen™
MA556294 |
200 μL |
900.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30193605
|
Invitrogen™
MA555914 |
50 μL |
538.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sequence of this protein is as follows: QIQEPCKKFA IADATREDPF KEKLLEIMTR IQTYCQMSPM SDFGTQPYEQ WAIQMEKKAA KEGNRKERVC AEHLRKYNEA LQINDTIRMI DAYTHLETFY NEEKDKKFAV IEDDSDEGGD DEYCDGDEDE DDLKKPLKLD ETDRFLMTLF FENNKMLKRL AENPEYENEK LTKLRNTIME QYTRTEESAR GIIFTKTRQS AYALSQWITE NEKFAEVGVK AHHLIGAGHS SEFKPMTQNE QKEVISKFRT GKINLLIATT VAEEGLDIKE CNIVIRYGLV TNEIAMVQAR
MDA5 Monoclonal antibody specifically detects MDA5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western BlotEspecificaciones
| MDA5 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide | |
| 9130009C22Rik; AGS7; CADM-140 autoantigen; Clinically amyopathic dermatomyositis autoantigen 140 kDa; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide; helicard; Helicase with 2 CARD domains; Hlcd; IDDM19; IFIH1; interferon induced with helicase C domain 1; interferon induced with helicase C domain protein 1; interferon induced, with helicase C domain 1; interferon-induced helicase C domain-containing protein 1; Interferon-induced with helicase C domain protein 1; MDA5; MDA-5; melanoma differentiation associated protein-5; melanoma differentiation-associated gene 5; melanoma differentiation-associated protein 5; MGC133047; Murabutide down-regulated protein; RGD1560496; RH116; RIG-I-like receptor 2; RLR-2; RNA helicase-DEAD box protein 116; SGMRT1 | |
| Recombinant human IFIH1 (immunogen range is 531-820). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| IFIH1 |
| K49007_11D6 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q9BYX4 | |
| 64135 | |
| IgG2a | |
| Protein A | |
| Antibody |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.