Learn More
Honeywell™ Cuerda de amortiguación ME86
Presenta un diseño elástico exclusivo con un núcleo interior tejido de forma especial para amortiguar los golpes y una gruesa funda tubular exterior.
Marca: Honeywell™ 1013970
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseño elástico exclusivo
- Núcleo interior con tejido especial para amortiguar los golpes
- Gruesa funda tubular exterior
- Un clip de seguridad se engancha al arnés para sujetar el Manyard cuando no se utilice.
- Indicador de advertencia único que proporciona una prueba visual de que una cuerda se ha visto afectada en una caída y debe retirarse del servicio.
- Inspección visual fiable: el núcleo integral se hace visible si la funda exterior está desgastada o dañada.
- El acabado protector de Teflon™ de alta tecnología en la funda tubular exterior prolonga la vida útil.
- Ligero y fácil de utilizar
- Ideal para el mantenimiento en grúas o pórticos.
- Cuando se contrae, la cuerda elástica reduce el riesgo de tropiezos o enganches.
- El material amortiguador reduce las fuerzas para una protección anticaídas
Especificaciones
Gancho a presión, CS20 | |
> 15 kN,cincha: > 2200 daN, gancho a presión: > 2200 daN, conector CS20: > 2500 daN, absorbedor de energía: > 500 daN | |
Verde | |
Gancho a presión: Acero cromado blanco, CS20: acero chapado en zinc, cincha: poliamida |
Elasticidad: 30 % | |
Fibra de poliéster, poliamida | |
1,5 m |
Título del producto
Honeywell™ Cuerda de amortiguación ME86 > Longitud: 1,5 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido