Learn More
Thermographic Measurements Ltd Pintura térmica de cambio único Thermax™
Proporciona una indicación clara cuando se han superado las temperaturas. La pintura térmica de cambio único TMC Hallcrest™ Thermax™ es ideal para realizar estudios térmicos y a menudo resulta ser un método preciso de medición de altas temperaturas.
Marca: Thermographic Measurements Ltd IPSC550THE250ML
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Pintura de temperatura temporizada
- A base de disolvente
- No se necesita imprimación en la mayoría de las superficies
- No destiñe con luz solar directa
- Tiempo de reacción corto
- Rendimiento superior en entornos normales y hostiles
- Ideal para estudios térmicos
- Fuertes contrastes de colores claros
- Resistente al aceite, al vapor y al agua
- No requiere aditivos
Especificaciones
Pintura de temperatura programada (550 °C) | |
ISO 9001 | |
250 ml |
Color changing paint to show heat exposure | |
Naranja | |
Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment |