Learn More
Thermographic Measurements Ltd Adhesivo para mediciones
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
40 °C a 43 °C a 46 °C a 49 °C a 54 °C
De 199 °C a 224 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Control de disco de 5 temperaturas
- De +40 a +260 °C
- Irreversibles
- Dimensiones: Ø 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altura (imperial) | 0.59 in. |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Rango de humedad | 40 to 60% |
| Longitud (métrico) | 14 mm |
| Material | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Tiempo de medición | 2 to 5 seconds |
| Modelo | Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 40°C to 54°C (105°F to 130°F) Range 1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur