Learn More
Thermographic Measurements Ltd Cinta térmica para mediciones
Proporcione una indicación de la temperatura actual con una etiqueta de medición de temperatura Thermographic™ Thermax™. La etiqueta de temperatura puede variar según sea necesario para controlar la temperatura actual para la esterilización.
Marca: Thermographic Measurements Ltd M05STHRGGD01P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura
- Económicos y sencillos de utilizar.
- Respuesta inmediata.
- Autoadhesivo
- Discretas
- Irreversibles
- Resistente a aceite, agua y vapor.
- Tolerancias de exactitud: (De 29 a 99 °C (+/- 1 °C)/100 - 154 °C (+/- 1,5 °C) de 160 a 290 °C (+/- 1 % + 1 °C).
Especificaciones
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
39 mm | |
18 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
0,7 in | |
0.7 in. | |
410 °F | |
370 °F | |
de - 370 °F a 410 °F | |
Sí | |
± 1 °C | |
188/193/199/204/210 °C | |
Dual °C (°F) |
Sí | |
1,53 in | |
40 to 60% | |
Película de poliimida, Adhesivo acrílico | |
Vertical, autoadhesiva | |
9 g | |
Cinta térmica | |
Thermax 5-level Temperature Indicator 188°C to 210°C (370°F to 410°F) | |
210 °C | |
188 °C | |
De 188 °C a 210 °C | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
188°C, 193°C, 199°C, 204°C, 210°C (370°F, 379°F, 390°F, 399°F, 410°F) | |
18 mm |