Learn More
Huenersdorf™ Vaso de dosificación
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Descripción
- Mango cerrado
- Transparente
- Incrementos de escala de 5 ml
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Graduated | Sí |