Learn More
Clorhidrato de mecamilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17790569 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 17790569
Marca: Thermo Scientific Acros 470010010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de mecamilamina
CAS 826-39-1
Sinónimo Clorhidrato de 2-(metilamino)isocanfano
Cantidad 1 g
Punto de fusión >240 °C (D)
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C11 H21 N . H CI
Forma física Polvo
Color De blanco a casi blanco
Pureza ≥ 97,5%