Learn More
Mecamylamine hydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001456
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Non-competitive nAChR antagonist
Non-competitive nicotinic acetylcholine receptor antagonist. Displays antidepressant-like effects in mice.
CAS 110691-49-1
Fórmula molecular C11H22ClN
Peso molecular (g/mol) 203.754
Clave InChI PKVZBNCYEICAQP-CIISUUNXSA-N
Sinónimo mecamylamine hcl, 2-methylamino isocamphane hydrochloride, n,2,3,3-tetramethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-amine hydrochloride, a: 600/1 223m072 melphalan hydrochloride 3223-07-2, 1s,4r-n,2,3,3-tetramethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-amine hydrochloride, mecamylamine hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
PubChem CID 25162921
Nombre IUPAC (1R,4S)-N,2,2,3-tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amine;hydrochloride
SMILES CC1(C2CCC(C2)C1(C)NC)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1 R,2 S,4 S)-rel-N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1 ]heptan-2-amine hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.75
Porcentaje de pureza >98%