Learn More
BICASA MECC Series Wall Bench with Sink, Reagent Shelf
MECC Series Wall Bench with Sink, Reagent Shelf comes complete with lateral pedestals, MECC service spine, C-Frame side support, cross-bar, polypropylene sink countertop with 1 basin, water mixer, eyewash and pegboard.
4225.00€ - 5615.00€
Especificaciones
Ajustable (altura) | No |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Tipo de bastidor | Bastidor en C |
Incluye | 2 estantes para soporte de reactivos, encimera con fregadero de polipropileno con cubeta, mezclador de agua, lavado ocular y tablero |
Color | Gris claro |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17467393
|
BICASA
MS.0600.900.2100.PP |
900 x 600 x 900/2120 mm |
4225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17487393
|
BICASA
MS.1200.900.2100.PP |
900 x 1200 x 900/2120 mm |
5615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Laboratory Benches MECC Series
- Pedestals: Aluminum drawn profile (150 x 25 mm and 150 x 50 mm) with vertical slots
- Service Spine: Modular steel frame assembled to the pedestals at different heights with utility panels horizontal rows
- Trunking structure with passageway for piping and wirings
- Utility Strip: Predrilled metal band at countertop height
- Utility Panels: Moulded Polypropylene PP resin cover (V0 flame retardant - IEC 60695-11-10 / -20)
- C-frame Workstations: Certified according to EN 13150:2001 and BRG 234/09.06
- C-shaped steel tubular frame levelling supports - Horizontal cross-bars - Lateral metal sheeting
- Countertops: Independent units - installed and fixed above the C-FRAME
- Colors:
- Metal: Light Gray matt bonderized Polyurethane powder coating
- Utility MECC Panels: Silver Gray (frontal plate) - ABS Electric panel rear box: Black
- Fire-retardant Particleboard 19 mm panels: Light Gray (2 decorative)
- Taps: Epoxy powder coating - Light Gray color; Fluid identification (handle according to EN13792:2000)
- Reagent Holder Shelf: Coated metal - cantilever
- Pegboard: Plastic (acrylic stand) panel
Especificaciones
No | |
Bastidor en C | |
Gris claro |
No esterilizable en autoclave | |
2 estantes para soporte de reactivos, encimera con fregadero de polipropileno con cubeta, mezclador de agua, lavado ocular y tablero |