Learn More
Pal International™ Toallita desinfectante de uso médico
Contains 200 wipes. Pal International™ MediPal Alcohol-Free Disinfectant Wipes Soft Pack are suitable for general everyday cleaning and disinfection of non-porous hard surfaces and non-invasive medical devices.
Marca: Pal International™ S625110MPCE
Detalles adicionales : Peso : 0.85000kg
Descripción
- Alcohol-free soft pack
- Contains 200 cleaning and disinfecting wipes.
- Easy to transport and dispense
- Suitable for general everyday cleaning and disinfection of non-porous hard surfaces and non-invasive medical devices.
- Effective against MRSA, TB, Acinetobacter, Norovirus and HIV
Especificaciones
Toallita desinfectante | |
Yes | |
300 x 200 mm |
Seguridad y manipulación
- Medipal Disinfectant Wipes
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.