Learn More
KOLMI Mascarilla médica, OP-Air
Mascarilla médica de tipo II con tiras para las orejas
Marca: KOLMI M14311-30
16.06 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Descripción
- Mascarilla médica OP-Air
- Tiras para las orejas EN 14683 de tipo II
- Fabricado en Francia
Especificaciones
Azul | |
EN 14683 | |
Ganchos para los oídos |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora