Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga pequeña de sobremesa Medifuge™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-6558069 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
220/230 V/50/60 Hz
Descripción:
Centrífuga Medifuge
Tamaño de la unidad:
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15471105
Marca: Thermo Scientific™ 75008800
Edge
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Lleve a cabo separaciones de ciencias de la vida y clínicas rutinarias con esta centrífuga compacta y el exclusivo rotor DualSpin que incorpora un diseño híbrido 2 en 1.
Realice separaciones de rutina tanto clínicas como de ciencias biológicas con la centrífuga clínica Thermo Scientific™ Medifuge™. Gracias a su diseño compacto se adapta bien y destaca con el exclusivo rotor Thermo Scientific™ DualSpin™ que incorpora un diseño híbrido 2 en 1. Cambie fácilmente entre cestillos de ángulo fijo y cestillos basculantes con el mismo rotor. Cuatro programas personalizables le permiten procesar con rapidez protocolos rutinarios. Tres perfiles de desaceleración seleccionables, incluida la opción de freno no accionado, que permiten optimizar la separación.
  • Todas las centrífugas Medifuge se suministran en un paquete que incluye:
    • Centrífuga pequeña de sobremesa Medifuge
    • Cuerpo del rotor DualSpin
    • Cestillos de ángulo fijo (juego de 8)
    • Cestillos basculantes (juego de 8)
    • Separadores verdes/cortos (juego de 8)
    • Separadores amarillos/largos (juego de 8)
  • El exclusivo rotor DualSpin se caracteriza por un diseño híbrido con cestillos basculantes y de ángulo fijo intercambiables
  • El rotor de materiales compuestos y ligero es fácil de manipular y permite ahorrar energía durante la aceleración/desaceleración
  • La pantalla grande con iluminación intensa es fácil de leer e incluye una tapa de cierre rápido con un solo clic que facilita el funcionamiento
  • Cuatro programas personalizables para procesar con rapidez protocolos rutinarios
  • Tres perfiles de desaceleración seleccionables, incluida la opción de freno no accionado, que permiten optimizar la separación
  • Funcionamiento silencioso con niveles de ruido inferiores a 56 dBA
  • Desbloqueo de emergencia de la tapa en caso de interrupción de la alimentación
  • Certificaciones: UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA clase 1
  • Estándares: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 x 15 ml (ángulo fijo); 8 x 10 ml (cestillo basculante)
Vel. máx 4900 rpm
RCF máx. 3114 x g (ángulo fijo); 3490 x g (cestillo basculante)
Refrigerado No
Pantalla LED grande y brillante
Altura exterior (imperial) 94,3 in
Altura exterior (métrico) 240 mm
Longitud (imperial) exterior 176,8 in
Longitud (métrico) exterior 450 mm
Nivel de ruido < 56 dB(A) (cestillo basculante)
Características de seguridad Bloqueo de tapa, anillo revestido de acero, puerto de visualización para calibración de velocidad y liberación de emergencia de la tapa
Anchura exterior (imperial) 127,7 in
Anchura exterior (métrico) 325 mm
Vataje 130 w
Certificaciones/conformidad UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA clase 1
Incluye Cuerpo de rotor DualSpin, cestillos de ángulo fijo (set de 8), cestillos basculantes (set de 8), espaciadores verdes/cortos (set de 8), espaciadores amarillos/largos (set de 8)
Descripción Centrífuga Medifuge
Requisitos eléctricos 220/230 V/50/60 Hz
Tipo de controlador Microprocesador
Dimensiones (Al x An x F) 24 x 32,5 x 45 cm (9,5 x 12,8 x 17,7 pulg)
Sistema de accionamiento Motor de inducción
Peso neto 34,1 lb (15,5 kg)
Memoria para programas Sí, memoria de 4 programas
Tiempo de actividad De 1 a 99 minutos, en incrementos de 1 minuto; HOLD
Intervalo de temperatura 2°C a 40°C
Línea de productos Medifuge
Altura con la tapa exterior abierta (imperial) 200,4 in
Perfil (aceleración/frenado) 1 de aceleración (estándar)/3 de desaceleración (estándar, suave, freno no accionado)
Frecuencia 50/60 Hz
Altura con la tapa exterior abierta (métrico) 510 mm
Tensión 220/230 V