Learn More
Liebherr™ Refrigerador/congelador de laboratorio MediLine con controlador Comfort
Garantice la conservación de muestras y productos de laboratorio congelados y refrigerados. El refrigerador/congelador de laboratorio Liebherr™ MediLine con controlador Comfort combina un refrigerador ventilado con un congelador de enfriamiento estático. Motores y reguladores independientes para cada compartimento. Controles electrónicos avanzados.
3295.00€
Especificaciones
Capacity (Metric) Freezer | 107 l |
---|---|
Capacity (Metric) Refrigerator | 254 l |
Intervalo de temperatura (congelador) | de – 9 a – 30 °C |
Intervalo de temperatura (refrigerador) | De 3 a 16 °C |
No. of Doors | 2 |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12978594
|
Liebherr™
LCV 4010 |
LCV4010 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Upright lab fridge-freezer, reach-in, 1-section, width 600mm, gross capacity 254/107 L.
- Temperature ranges +3 / +16°C and -9/-30°C, 3 adjustable shelves, 3 freezer drawers, white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fridge section: fan-assisted refrigeration, freezer section: static refrigeration, manual defrost.
- Climate class 7, refrigerant R 600a, connection rating 1,5A, 230v/50/1-ph, energy consumption 657 kWh/a
- 240/105 litre net capacity
- 2 separate refrigeration systems
- Freezer drawers: easy product handling, maximum energy efficiency and minimum temperature fluctuation
- Digital controller with 0,1°C resolution, password keypad lock, RS 485 interface and volt-free alarm contact
- Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
- Alarm log of last 3 events with min/max temperatures, duration etc.
- Door locks, reversible hinges, self-closing doors
Especificaciones
107 l | |
de – 9 a – 30 °C | |
2 | |
Automático (refrigerador), manual (congelador) | |
55 mm de HDPE (refrigerador)/70 mm de HDPE (congelador) | |
QCPP (sector farmacéutico de Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610, Directivas de CE, ISO 9001 e ISO 14001 Cofrac, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (Pharmacy guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610 |
|
Ventilado (refrigerador), estático (congelador) | |
60 cm de L x 61.5 cm de Pr x 200 cm de Al | |
43.1 cm | |
1.5 A | |
260W | |
84 kg |
254 l | |
De 3 a 16 °C | |
Transparente (congelador) | |
White Epoxy-coated Steel | |
ABS Plastic | |
Blanco | |
24 meses | |
59.7 cm | |
45.5 cm | |
De 220 a 240 V | |
90 kg |