Learn More
Liebherr™ Tall Heavy-Duty Lab Fridge
For secure, accurate and long-lasting fridge storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Tall Heavy-Duty Lab Fridge is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on. EN 60068 temperature mapping and SmartMonitoring options.
7430.00€ - 13225.00€
Especificaciones
Tipo | Refrigerador de laboratorio |
---|---|
Ruedas giratorias | Sí |
Color | Blanca |
Descongelación | Automático |
Tensión | 220/240 V |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15290469
|
Liebherr™
LKPV 1423 |
1361 l | Vidrio |
13225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10646875
|
Liebherr™
LKPV 6520 |
597 l | Sólido |
7430.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12692675
|
Liebherr™
LKPV 8420 |
856 l | Sólido |
11095.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- White exterior, 304-grade stainless steel interior, fan-assisted refrigeration.
- Refrigerant R 290, top-mounted integral refrigeration
- 125mm castors for easy cleaning. Front castors with brake.
- Digital controller with 0,1°C resolution, password keypad lock, RS 485 interface and volt-free alarm contact
- Controller battery-powered for 72hrs in case of power failure
- Solid-state compressor relay for maximum reliability and temperature stability
- Alarm log of last 3 events with min/max temperatures, duration etc,
- Wire-on-tube condenser with removable filter for reliability and low-maintenance
- Door lock, reversible hinges, self-closing door with 90° dwell position
- 60 kg shelf load, access port for external temperature probe
Especificaciones
Refrigerador de laboratorio | |
Blanca | |
220/240 V |
Sí | |
Automático | |
50 Hz |