Learn More
Liebherr™ Frigorífico de farmacia
Ideal para un almacenamiento seguro, preciso y duradero de los productos farmacéuticos termosensibles, el frigorífico de farmacia Liebherr™ está totalmente equipado para aplicaciones de farmacia y cuenta con la calidad de fabricación de confianza Liebherr.Cumple la norma DIN 58345.
Marca: Liebherr™ MKv 3910
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a DIN 58345, ancho de 600 mm.
- Temperatura preestablecida en + 5 °C, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial y refrigeración asistida por ventilador.
- Clase climática 4, refrigerante R 600a.
- Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
- Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
- Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.
- Batería integrada para que la alarma funcione de forma continua y poder monitorizar durante un mínimo de 12 horas en caso de fallo de alimentación
- Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático
- 45 kg de carga en el estante
Especificaciones
Refrigerador para farmacia | |
5 °C | |
Pt100 | |
R 600a | |
Acero | |
5 | |
Acero con revestimiento blanco | |
DIN 58345 | |
No | |
Digital | |
SmartCoolingHub | |
184 cm Al x 60 cm An x 61,5 cm Pr | |
43,5 cm | |
163,5 cm | |
44 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
74 kg |
361 L | |
0,1 °C | |
Gradiente a 4,1 °C | |
Macizo | |
0 | |
45 kg | |
Recipientes de plástico blanco | |
Alto | |
Blanco | |
Automático | |
RS 485 | |
61,5 cm | |
184 cm | |
60 cm | |
1,5 A | |
220 - 240 V 50 Hz | |
309 kWh/a | |
68 kg |