Learn More
Gibco™ Medio 199, sales equilibradas de Hanks
Medio 199, sales equilibradas de Hanks
Marca: Gibco™ 22350078
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio Gibco™ 199 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.En comparación con otros medios basales, el medio 199 contiene componentes únicos, como adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales. La formulación de este medio 199 contiene sales de Hanks para su uso sin CO2.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Producción según las prácticas correctas de fabricación actuales en dos instalaciones
El medio 199 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de medio 199 Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
El medio 199 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). La formulación del medio 199 no requiere un entorno CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
Medio 199, forma líquida, con sales de Hanks, L-glutamina, HEPES, rojo fenol, 12 meses de vida útil, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, utilizado para cultivo celular de mamíferos | |
Medio 199 | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Para uso diagnóstico in vitro |
De 2 a 8 °C | |
Líquido | |
Glutamina, Sales de Hanks, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol | |
10 x 500 ml |