Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de porcelana de perfil medio sin tapa
Código de producto. p-8000842
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15mL
20 ml
38mL
49mL
90mL
110mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12306507 110mL paquete de 5
12356497 20 ml paquete de 10
12346497 15mL paquete de 10
12366497 38mL paquete de 10
12376497 49mL paquete de 10
12396497 90mL paquete de 5
6 options
Código de producto. 12306507
Marca: Haldenwanger™ L 79MF/3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de porcelana de perfil medio Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 110mL
Diámetro exterior (métrico) 63mm
Altura (métrico) 55mm
Product Type Crisoles de porcelana de perfil medio