Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fusión de perfil alto medios de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de fusión de perfil alto medio de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Marca:  Haldenwanger™ L 79MF/1A
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10771922
  • 39.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones.Los crisoles de fusión de perfil alto medio de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
Porcelana
250mL
75mm
Acristalado
87mm
Crisoles de fusión de porcelana
Certificados
Ver productos accesorios