Learn More
Fisherbrand™ Mega Rack™ Clinical Tube Rack
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Posiciones:
120
216
Admite:
Tubos (10 ml), Tubos (16 mm)
Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 7 ml)
Diámetro de la abertura (métrico):
13 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Completamente ensamblada, polipropileno
- Material resistente y ligero para facilitar el transporte
- Identificación alfanumérica para la rápida localización y recuperación de los tubos
- Coloque diferentes grupos de pruebas en una gradilla y elimine la necesidad de múltiples gradillas para tubos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos |
| matriz, red, conjunto | 12 x 18 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 7 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 216 |
| Forma | Rectangular |
| Estantes | 3 Tiers |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Mostrar más |