Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos Mega Rack™ para tubos de 18 a 20 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17157825 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17157825
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas gradillas de tubos resistentes y ligeros se suministran completamente montados con identificación alfanumérica para facilitar su selección y clasificación.
  • Material resistente y duradero para un transporte sencillo y seguro de tubos clínicos y de investigación
  • Reutilizable y fácil de limpiar
  • Esterilizable en autoclave
  • Apilable para facilitar la preparación y ahorrar espacio
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de tubos
matriz, red, conjunto 10 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos de 18 a 20 mm
Material Polipropileno
Posiciones 120
Forma Rectángulo
Estantes 2 Tiers
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
N.º por caja 4 Pk.
N.° por paquete 1 Ea.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,9 × 11,9 × 3,6 pulg (37,7 × 30,1 × 9,1 cm)
Longitud (métrico) 37,7 cm
Longitud (imperial) 14,9 in
Anchura (métrico) 30,1 cm
Anchura (imperial) 11,9 in
Altura (métrico) 9,1 cm
Altura (imperial) 3,6 in
Diámetro del pocillo (métrico) 20 mm