Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos de 18 a 20 mm |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 120 |
| Forma | Rectángulo |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 4 Pk. |
| N.° por paquete | 1 Ea. |
| Mostrar más |