Learn More
Micronova™ Limpiador de alta resistencia MegaClean™
Limpiador y desengrasante para salas limpias no inflamable y de uso intensivo
Marca: Micronova™ MC1-Q
Detalles adicionales : Peso : 7.09000kg
Descripción
El limpiador de alta resistencia Micronova MegaClean™ ofrece una alternativa eficaz a los limpiadores tóxicos, inflamables y a base de disolvente, como la acetona y el alcohol isopropílico. Filtrado a 0,1 micrómetros, este limpiador es ideal para semiconductores, electrónica, equipos aeroespaciales y operaciones de construcción y limpieza.
- Desengrasante para salas limpias de alta resistencia no inflamable
- Elimina la grasa, los adhesivos y las manchas fotorresistentes de la mayoría de las superficies.
- Ideal para semiconductores, electrónica, equipos aeroespaciales y operaciones de construcción y limpieza.
- Filtrado a 0,1 micrómetros
- Disponible en frascos de recarga de 3,8 l o 18,9 l (1 o 5 gal) y un frasco de pulverización de 0,94 l (0,25 gal).
- Biodegradable
- Soluble en agua
- Efectivo a bajas concentraciones
Especificaciones
Limpiador de alta resistencia | |
Detergente de alta resistencia, desengrasante | |
Una alternativa eficaz a los limpiadores a base de disolventes tóxicos e inflamables. | |
1 qt |
No inflamable, biodegradable | |
0,1 μm | |
Fregonas y cubos o paños y esponja | |
0,9 L |