Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools A v2.1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10585575 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10585575
Marca: Applied Biosystems™ 4401009
Grupos de cebadores Megaplex™, grupos humanos A v2.1
Grupos de cebador Megaplex™, grupos humanos A v2.1 está disponible con un solo número de pieza que contiene los cebadores Megaplex™ RT y los cebadores Megaplex PreAmp, grupos humanos A v2.1. Cebadores Megaplex™ RT, el grupo humano A v2.1 contiene cebadores RT para 377 microARN únicos y 4 controles. Para su uso cuando la sensibilidad del ensayo es de la máxima importancia, los cebadores Megaplex™ PreAmp mejoran significativamente la capacidad de detectar microARN de baja expresión, lo que permite generar un perfil de expresión completo utilizando mucha menos muestra, tan solo 1 ng del ARN total de entrada. Los objetivos de microARN representados en este grupo tienden a estar mejor caracterizados, más ampliamente expresados o expresados en un nivel superior en comparación con el grupo humano B. El grupo humano A está destinado para su uso con la tarjeta de microARN A humano de matriz TaqMan™ v2.0, aunque también se puede utilizar para preparar el ADNc para el análisis en tiempo real utilizando los ensayos individuales de microARN TaqMan™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Características ecológicas Embalaje sostenible
Cebador Cebadores RT, cebadores PreAmp
Línea de productos Megaplex, TaqMan
Tipo de producto Grupo de primers
Cantidad 50 reacciones
Especie Humano
Suficiente para 50 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de miARN
N.º de reacciones 50 reacciones