Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Human Pool A v2.1
Cebadores Megaplex™ RT, grupo humano A v2.1
Marca: Applied Biosystems™ 4399966
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los cebadores Megaplex™ RT, diseñados para optimizar los flujos de trabajo experimentales, proporcionan una única solución de reacción al preparar el ADNc para el análisis de PCR en tiempo real en una matriz de microARN TaqMan™. El grupo humano A v2.1 contiene cebadores RT para 377 microARN únicos y 4 controles. Los objetivos de microARN representados en este grupo tienden a estar mejor caracterizados, más ampliamente expresados o expresados en un nivel superior en comparación con el grupo humano B. El grupo humano A v2.1 está destinado para su uso con la tarjeta de microARN A humano de matriz TaqMan™ v2.0, aunque también se puede utilizar para preparar el ADNc para el análisis en tiempo real utilizando los ensayos individuales de microARN TaqMan™.Especificaciones
Almacenar a -20 °C. | |
qPCR | |
Cebadores RT | |
Primer RT | |
Temperatura ambiente | |
50 reacciones | |
50 reacciones |
Alto | |
Embalaje sostenible | |
Megaplex™, TaqMan™ | |
50 reacciones | |
Humano | |
Análisis de miARN |