Learn More
Invitrogen™ MEGAscript™ SP6 Transcription Kit
Synthesize 10 to 50 times the amount of RNA produced by conventional transcription reactions
Marca: Invitrogen™ AM1330
511.55 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.07000kg
Descripción
Las novedosas condiciones de reacción de transcripción y la tecnología patentada de alta producción de Ambion permiten sintetizar entre 10 y 50 veces la cantidad de ARN producido por reacciones de transcripción convencionales. Cada kit Ambion incluye reactivos suficientes para 40 reacciones.
- La exclusiva tecnología de producción ultraalta es rápida: tiempo de reacción de 2 horas
- Amplifica el ARNa para análisis de matrices de genes y otras aplicaciones
- Incorpora con eficacia muchos nucleótidos modificados
- Una reacción típica MEGAscript de 20 μl con 1 μg de la plantilla de control pTRI-Xef-1α producirá más de 100 μg de transcrito
- La versatilidad del kit MEGAscript permite manipular las reacciones para que incluyan reactivos especializados como nucleótidos modificados, análogo de la caperuza o más polimerasa.
- Productos acompañantes:
- Los kits de amplificación de ARNa MessageAmp™ cuentan con tecnología MEGAscript y han sido desarrollados especialmente para la amplificación del ARNc antes del análisis de matrices. Para purificar productos de transcripción in vitro de nucleótidos libres, componentes de tampón y enzimas, se recomienda utilizar el kit MEGAclear™ (n.º de referencia AM1908) y el kit MEGAclear-96 (n.º de de cat. AM1909).
Especificaciones
Mezcla de enzimas SP6, tampón de reacción 10X, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, pTRI-Xef, ADNasa TURBO, solución de parada de acetato de amonio, solución de cloruro de litio y tampón de carga de gel II. Todos se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
Kit | |
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR | |
Ambion™, MEGAscript™ | |
40 reacciones | |
Hielo seco | |
Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado |
ARNm sintético, ARNm | |
ARNm, ARNm sintético | |
40 reacciones | |
Kit de transcripción in vitro SP6 | |
SP6 | |
100 µg |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.