Learn More
Fisherbrand™ Mechero de gas Meker LPG y conector Tétine, válvula de parada
Proporciona una llama extremadamente fuerte para uso intensivo.
220.00€ - 227.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 43 mm |
---|---|
Altura (métrico) | 180 mm |
N.° por paquete | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11769806
|
Fisherbrand™
4101/51BIO |
Consumo de 240 l/h | Butano, propano, LPG |
220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11749806
|
Fisherbrand™
4101/52BIOM |
Consumo de 188 l/h | Gas natural, metano |
227.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Pico Meker industrial φ 43mm• Llama ancha y regular
• Gran potencia de calefacción
• Asa lateral de mantenimiento
• Para el uso intensivo con una llama de fuerte potencia
• Quemador de ancha abertura 43mm, altura 180mm
• Tamaño de llama ajustable por 4 tubos intercambiables
• Pico Meker con válvula de parada
• Racor de tetina
Especificaciones
43 mm | |
180 mm | |
1 unidad |