Learn More
VITLAB™ Bandejas para instrumentos de formaldehído de melamina
Utilice esta práctica bandeja para instrumentos, herramientas y utensilios sensibles. Las bandejas para instrumentos de formaldehído de melamina VITLAB™ son estables y autónomas con superficies suaves y fáciles de limpiar.
Marca:  VITLAB™ 72098
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15242619
  • 63.70€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Bandeja para instrumentos blanca
  • Perfil alto
  • Esquinas redondeadas
  • Tapa de fijación de PS, pídala por separado
Especificaciones
Especificaciones
190 x 150 x 40 mm
40 mm
Melamina
150 mm
Blanco
190 mm
Bandeja de instrumentos
Práctica bandeja para instrumentos, herramientas y utensilios sensibles
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
VITLAB™ Bandejas para instrumentos de formaldehído de melamina > Dimensiones: 190 x 150 x 40 mm (Pr. x An. x Al.)