Learn More
VITLAB™ Bandejas para instrumentos de formaldehído de melamina
Utilice esta práctica bandeja para instrumentos, herramientas y utensilios sensibles. Las bandejas para instrumentos de formaldehído de melamina VITLAB™ son estables y autónomas con superficies suaves y fáciles de limpiar.
Marca: VITLAB™ 72298
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bandeja para instrumentos blanca
- Perfil alto
- Esquinas redondeadas
- Tapa de fijación de PS, pídala por separado
Especificaciones
350 x 250 x 40 mm | |
40 mm | |
Melamina | |
250 mm |
Blanco | |
350 mm | |
Bandeja de instrumentos | |
Práctica bandeja para instrumentos, herramientas y utensilios sensibles |
Título del producto
VITLAB™ Bandejas para instrumentos de formaldehído de melamina > Dimensiones: 350 x 250 x 40 mm (Pr. x An. x Al.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido