Learn More
DiscoverX Melanotan II
Código de producto. 17382449
Encompass
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. 17382449
Marca: DiscoverX 921122
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Melanotan II is an agonist for MC1R, MC3R, MC4R and MC5R. Provided as 1mg of dry powder alongside reconstitution buffer.
Melanotan II is a synthetic analog of the melanocortin peptide hormone α-MSH. Effects of its use include melanogenesis and aphrodesia. Clinical development ceased in 2003 with no products FDA approved, but melanotan II products are currently sold and purchased online. Acts as an agonist for MC1R, MC3R, MC4R, and MC5R. Provided as 1mg of dry powder alongside reconstitution buffer.
Especificaciones
Tipo de producto Control Ligands
Cantidad 1 mg
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.