Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel IgG Spin Purification Kit
Código de producto. 10239183 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
10239183 3 ml 1 set
1 options
Código de producto. 10239183
Marca: Thermo Scientific™ 45206
Purificación rápida de IgG humana, de ratón y de conejo de suero y otros orígenes con esta alternativa más sencilla a los métodos tradicionales de proteína A y proteína G.
Thermo Scientific™ Melon Gel IgG Purification Resins y Kits constituyen una alternativa más sencilla y rápida a los métodos tradicionales de proteína A y proteína G para la purificación de IgG humana, de ratón y de conejo del suero y otros orígenes.
Los kits de purificación de IgG de gel Melon permiten una purificación rápida, sencilla y suave de anticuerpos del suero y otros tipos de muestras. La purificación de anticuerpos con gel Melon se puede realizar con columnas de flujo por gravedad, columnas de centrífuga o cartuchos de cromatografía. La purificación de IgG con gel Melon ahorra tiempo con respecto a los métodos clásicos de proteína A o proteína G sin comprometer la calidad del anticuerpo. En comparación con la purificación de anticuerpos por afinidad con proteína A o proteína G, la purificación de IgG con gel Melon es más sencilla y rápida y proporciona mayores resultados y mayor pureza para una gran variedad de especies de anticuerpos.
Características destacadas:
  • Protocolo simple de un paso: la purificación de IgG con resina de gel Melon no requiere los pasos de unión y lavado, ni los numerosos pasos de elución que sí requieren la proteína A y la proteína G.
  • Purificación rápida: la purificación de anticuerpos del suero es de cuatro a seis veces más rápida que los métodos que se aplican con la proteína A o G.
  • Alta recuperación y pureza: la recuperación de anticuerpos del suero para muchas especies es superior al 90 % con una pureza superior al 80 %
  • Dilución mínima: la necesidad de concentración de anticuerpos antes del almacenamiento o uso es menor.
  • Purificación sólida: los kits de purificación de IgG con gel Melon funcionan con una amplia gama de anticuerpos, incluidos muchos que no se purifican bien si se utiliza la proteína A o la proteína G.
  • Purificación suave: gracias a que las condiciones de elución de anticuerpos no son extremas, la actividad de IgG se mantiene.
  • Soporte reutilizable: la resina de gel Melon se puede utilizar para varias purificaciones de anticuerpos.
  • Disponible en varios formatos: columnas de centrifugación, kits de purificación y cartuchos de cromatografía.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de purificación de IgG
Línea de productos Melon
Tipo de columna Resina exclusiva, afinidad
Formato Kit, microcentrífuga, columna de centrifugación
Fase estacionaria Ligando exclusivo
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Descripción Kit de purificación de centrifugación de IgG en gel Melon™ de 3 ml, columna de centrifugación, kit, formato de microcentrífuga, afinidad, tipo de columna de resina exclusiva, fase inmovilizada de ligando exclusiva, suficiente para la purificación de IgG de aproximadamente 25 muestras de suero de 0,1 ml
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Purificación de IgG de aproximadamente 25 × 0,1 ml de muestras de suero (total de 25 mg de IgG de suero aproximadamente)
• Soporte de gel Melon, 3 ml
• Tampón de purificación con gel Melon de 100 ml
• 27 columnas de centrifugación de 0,8 ml
• 30 tubos de microcentrífugas de 2 ml
Almacenar a 4 °C.
Cantidad 3 ml