Learn More
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments
Fast and accurate. BUCHI M-560/565 Melting Point Instruments have simple menus and programs that are easy to navigate on the intuitive LCD display, with either manual or automatic, real time video instrument.
7795.00€ - 13610.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10499094
|
BUCHI
051999 |
Medidor digital de punto de fusión manual | Instrumento de punto de fusión |
7795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12013303
|
BUCHI
51998 |
Instrumento de punto de fusión automático | Instrumento de punto de fusión, cargador de muestras M-569, juego de calibración M-565, tubos de punto de fusión (100), tubos de punto de ebullición (10), capilar de ebullición (10), soporte de muestras, herramienta de limpieza, CD de demonstración del monitor de punto de fusión, cubierta de protección, cable USB (2 m) |
13610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fail-safe calibration with automated determination and storage of calibration results
- Automatic determination of melting and boiling points
- Highly accurate temperature regulation and measurement
- Optimized reproducibility with homogeneous packing of the capillary using the Sample Loader M-569
- Control of almost any type of sample by measuring melting point, boiling point or slip melting point.
- Double check for difficult samples by comparing manual and automated measurement
- Observation and replay of the phase transition using color display and video recording
- PC software included for easy management of methods and results
- Compliant with Pharmacopeia methods (European, USP, Japanese)
- Comprehensive IQ/OQ procedures including certified calibration and verification compounds for GLP/GMP laboratories.